Learn More
1-(4-Cianofenil)-4-piperidincarbohidrazida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10782113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10782113 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10782113 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00066DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Cyanophenyl)-4-piperidinecarbohydrazide
CAS 352018-91-8
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C13H16N4O
Número MDL MFCD03086202
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-4-cyanophenyl piperidine-4-carbohydrazide, 1-4-cyanophenyl-4-piperidinecarbohydrazide, 4-4-???piperidyl benzenecarbonitrile
Clave InChI RGOGBQRLKKDOHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES NNC(=O)C1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Nombre IUPAC 1-(4-cianofenil)piperidin-4-carbohidrazida
Peso molecular (g/mol) 244.30
PubChem CID 2779654
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.3
Porcentaje de pureza 97%