Learn More
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 1,4-Cineole |
| Punto de fusión | -46.0°C |
| Densidad | 0.8870g/mL |
| Punto de ebullición | 65°C (21.0 hPa) |
| Temperatura de inflamación | 47°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 80% min. (GC) |
| Cantidad | 100 g |
| Gravedad específica | 0.887 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.25 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 1,4-Cineole
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.