Learn More
1,4-Cineole, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15402162 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15402162 25 g 25 g
15412162 100 g 100 g
15422162 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15402162 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456060250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 470-67-7 | C10H18O | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 470-67-7
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Clave InChI RFFOTVCVTJUTAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-cineole, isocineole, 1,4-cineol, 1,4-epoxy-p-menthane, isocineple, 1,4-cineole natural, p-menthane, 1,4-epoxy, unii-b55jtu839b, fema no. 3658
PubChem CID 10106
ChEBI CHEBI:80788
Nombre IUPAC 1-metil-4-propan-2-il-7-oxabiciclo[2.2.1]heptano
SMILES CC(C)C12CCC(O1)(CC2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Cineole
Punto de fusión -46.0°C
Densidad 0.8870g/mL
Punto de ebullición 65°C (21.0 hPa)
Temperatura de inflamación 47°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (GC)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.887
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 85%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Cineole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.