Learn More
1,4-Crisenequinona, TRC
Código de producto. 30137646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137646 10 mg 10 miligramos
30009559 5 mg 5 miligramos
30006714 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137646 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC32723510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100900-16-1
Fórmula molecular C18H10O2
Peso molecular (g/mol) 258.27
Sinónimo 1,4-Chrysenedione
Nombre IUPAC Criseno-1,4-Dione
SMILES O=C1C=CC(=O)c2c1ccc3c2ccc4ccccc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Chrysenequinone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H10O2/c19-16-9-10-17(20)18-14-6-5-11-3-1-2-4-12(11)13(14)7-8-15(16)18/h1-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0681