Learn More
1,4-Chrysenequinone, MedChemExpress
Código de producto. 16450767
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16450767 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16450767 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111441
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress 1,4-Chrysenequinone, a polycyclic aromatic quinone, acts as an activator of aryl hydrocarbon receptor (AhR).
1,4-Chrysenequinone, a polycyclic aromatic quinone, acts as an activator of aryl hydrocarbon receptor (AhR).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Chrysenequinone
CAS 100900-16-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H10O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Chrysene-1,4-dione
Información de solubilidad DMSO : 3.33 mg/mL (12.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C=CC3=C1C=CC4=CC=CC=C43)C=CC2=O
Peso molecular (g/mol) 258.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.27
Porcentaje de pureza 93.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation