Learn More
1-(4-Cloropiridina-2-il)etanona, TRC
Código de producto. 30356996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356996 50 mg 50 miligramos
30349514 100 mg 100 miligramos
30349838 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30356996 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38442550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60159-37-7
Fórmula molecular C7H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 155.58
Nombre IUPAC 1-(4-cloropiridina-2-il)etanolona
SMILES CC(=O)c1cc(Cl)ccn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chloropyridin-2-yl)ethanone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6ClNO/c1-5(10)7-4-6(8)2-3-9-7/h2-4H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0138