Learn More
1-[(4-clorofenil)sulfonil]-1H-pirrol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10233062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10233062 10 g 10 g
10386434 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10233062 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB07116EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 16851-83-5
Fórmula molecular C10H8ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 241.689
Número MDL MFCD00067753
Clave InChI ACNNPPGRQRFTSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chlorophenyl sulfonyl-1h-pyrrole, 1-4-chlorobenzenesulfonyl pyrrole, maybridge1_001769, cbmicro_045913, 1-4-chlorophenyl sulfonylpyrrole, 1-chloro-4-pyrrolylsulfonyl benzene, 4-chloro-1-pyrrolylsulfonyl benzene, 1-4-chlorobenzenesulfonyl-1h-pyrrole, 1-4-chlorophenylsulfonyl-1h-pyrrole
PubChem CID 706366
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)sulfonilpirrol
SMILES C1=CN(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-1H-pyrrole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.7
Porcentaje de pureza 97%