Learn More
Monohidrato de 1-(4-clorofenil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11361387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11361387 5 g 5 g
11371387 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01712.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13078-12-1
Fórmula molecular C10H14Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 233.136
Número MDL MFCD00060187
Clave InChI ZHGRQBSZTVJDHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chlorophenyl piperazine hydrochloride, para-chlorophenylpiperazine hydrochloride, timtec-bb sbb003262, piperazine, 1-4-chlorophenyl-, monohydrochloride, 4-chlorophenyl piperazine, chloride, 1-4-chlorophenyl piperazine;hydrochloride, 1-4-chlorophenyl-piperazine hydrochloride, acmc-1c3h8, 1-4-chlorophenyl piperazine hcl, 1-4-chlorophenyl piperazinehydrochloride
PubChem CID 3084720
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)piperazina; clorhidrato
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride
Punto de fusión ∽277°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 5647914
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.14
Porcentaje de pureza 97%