Learn More
1-(4-clorofenil)-piperazina.HCl, Lipomed
Código de producto. 30460056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460056 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30460056 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMPPZ1097HC50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
1-(4-clorofenil)-piperazina.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
CAS 13078-12-1
Nombres de analitos o componentes para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H13 Cl N2 . Cl H
Sinónimo Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9 CI), Piperazine, 1-(p-chlorophenyl)-, hydrochloride (7 CI,8 CI), 1-(4-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride, Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, hydrochloride (1:1)
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)piperazina; clorhidrato
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 233.14
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 232,0534 g/mol