Learn More
1-(4-clorofenil)-piperazina.HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre), Lipomed
Descripción
1-(4-clorofenil)-piperazina.HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride |
| CAS | 13078-12-1 |
| Nombres de analitos o componentes | para-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H13 Cl N2 . Cl H |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Sinónimo | Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9 CI), Piperazine, 1-(p-chlorophenyl)-, hydrochloride (7 CI,8 CI), 1-(4-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride, Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-, hydrochloride (1:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-clorofenil)piperazina; clorhidrato |
| Mostrar más |