Learn More
1-[(4-Clorofenil)fenilmetil)piperazina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30132787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132787 100 mg 100 miligramos
30133982 250 mg 250 miligramos
30012115 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132787 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC274840100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18719-22-7
Fórmula molecular C17H20Cl2N2 • xHCl
Peso molecular (g/mol) 323.26
Sinónimo Norchlorcyclizine Hydrochloride
Nombre IUPAC 1-((4-clorofenilo)(fenil)metil)cloruro de piperazina clorhidrato
SMILES ClC1=CC=C(C(N2CCNCC2)C3=CC=CC=C3)C=C1.[•HCl]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19ClN2.ClH/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20;/h1-9,17,19H,10-13H2;1H