Learn More
Éster metílico del ácido 1-[(4-clorofenil)metil]-2-oxociclopentanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-oxocyclopentanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 115851-73-5 |
| Fórmula molecular | C14H15ClO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Methyl 1-(p-Chlorobenzyl)-2-oxocyclopentanecarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15ClO3/c1-18-13(17)14(8-2-3-12(14)16)9-10-4-6-11(15)7-5-10/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1(Cc2ccc(Cl)cc2)CCCC1=O |
| Nombre IUPAC | 1-[(4-clorofenil)metil]-2-oxociclopentano-1-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 266.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.071 |