Learn More
Cloruro de 1-[(4-clorofenil)metil]-2,3-dihidroimidazo[1,2-a]piridinio, Mikromol
Código de producto. 30463431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463431 4 x 25 mg 100 miligramos
30049706 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30463431 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1894.0300254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cloruro de 1-[(4-clorofenil)metil]-2,3-dihidroimidazo[1,2-a]piridinio, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]pyridinium Chloride
CAS 63111-28-4
Nombres de analitos o componentes 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]pyridinium Chloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H14 Cl N2 . Cl
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]pyridinium Chloride, 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2,3-dihydro-imidazo[1,2-a]pyridinium Chloride (1:1), 1-(4-Chlorobenzyl)-2,3-dihydro-1H-imidazol[1,2-a]pyridinium Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14ClN2.ClH/c15-13-6-4-12(5-7-13)11-17-10-9-16-8-2-1-3-14(16)17;/h1-8H,9-11H2;1H/q+1;/p-1
Tipo de solución Neat
SMILES [Cl-].Clc1ccc(CN2CC[n+]3ccccc23)cc1
Nombre IUPAC Cloruro de 1-[(4-clorofenil)metil]-2,3-dihidroimidazo[1,2-a]piridin-4-io
Peso molecular (g/mol) 281.18
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.0534 g/mol