Learn More
1-(4-clorofenil)etilamina, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10687943 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10687943 1 g 1 GR
10329420 5 g 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10687943 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 329470010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6299-02-1 | C8H10ClN | 155.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6299-02-1
Fórmula molecular C8H10ClN
Peso molecular (g/mol) 155.63
Número MDL MFCD00044766
Clave InChI PINPOEWMCLFRRB-UHFFFAOYNA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Nombre de nota 90%
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 232.0°C
Temperatura de inflamación 103°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4CH(CH3)NH2
Índice de refracción 1.5414
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.1
Sinónimo 1-acenaphthenol, acenaphthen-1-ol, acenaphthenol, 7-acenaphthenol, acenaphthenol-1, 1-hydroxyacenaphthene, 1-acenaphthylenol, 1,2-dihydro, acenaphthene-1-ol, acenaphthylenol, 1,2-dihydro, 1-acenaphthalenol
SMILES CC(N)C1=CC=C(Cl)C=C1
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)etan-1-amina
PubChem CID 22750
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.63
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-a-methylbenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.