Learn More
1-(4-clorofenil)etanol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11924661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11924661 25 g 25 g
11914661 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11924661 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440510250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
CAS 3391-10-4
Fórmula molecular C8H9ClO
Peso molecular (g/mol) 156.61
Clave InChI MVOSNPUNXINWAD-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo boc-gly-osu, boc-glycine n-hydroxysuccinimide ester, boc-glycine-n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, tert-butyl 2-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy-2-oxoethyl carbamate, bocglyosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n-tert-butoxycarbonyl glycinate
PubChem CID 76926
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]acetato
SMILES CC(O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-chlorophenyl)ethanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1700g/mL
Punto de ebullición 136°C (2.7 kPa)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.17
Información de solubilidad Solubility in water: in water:(20°C) insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación