Learn More
1-[(4-clorofenil)difenilmetil]-1H-imidazol, Mikromol™
Código de producto. 30050320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050320 25 mg 25 miligramos
30050152 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050320 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0015.100025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-[(4-clorofenil)difenilmetil]-1H-imidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(4-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole
CAS 23593-71-7
Nombres de analitos o componentes 1-[(4-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H17 Cl N2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-[(4-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole, Clotrimazole Imp. B (EP), Clotrimazole Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-13-11-20(12-14-21)22(25-16-15-24-17-25,18-7-3-1-4-8-18)19-9-5-2-6-10-19/h1-17H
SMILES Clc1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
Nombre IUPAC 1-[(4-clorofenil)-difenilmetil]imidazol
Peso molecular (g/mol) 344.84
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.108 g/mol