Learn More
Ácido 1-(4-clorofenil)ciclopropanocarboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499400 1 g 1 g
11409410 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499400 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50274.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72934-37-3 | C10H9ClO2 | 196.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72934-37-3
Fórmula molecular C10H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 196.63
Número MDL MFCD00001289
Clave InChI YAHLWSGIQJATGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chlorophenyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, 1-p-chlorophenyl cyclopropanecarboxylic acid, acmc-209oos, 1-4-chlorophenyl cyclopropanecarboxylicacid, 1-4chloro-phenyl-cyclopropylcarboxylic acid, 1-4-chloro-phenyl-cyclopropylcarboxylic acid
PubChem CID 98606
Nombre IUPAC Ácido 1-(4-clorofenil)ciclopropano-1-carboxílico
SMILES C1CC1(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Punto de fusión 152°C to 155°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.64
Porcentaje de pureza 99%