Learn More
1-(4-Clorfenil)ciclohexano-1-ácido carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11337405 5 g 5 g
11347405 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337405 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05336.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 58880-37-8 | C13H14ClO2 | 237.70 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58880-37-8
Fórmula molecular C13H14ClO2
Peso molecular (g/mol) 237.70
Número MDL MFCD00019350
Clave InChI UPNXUJXIIZGXLQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexane-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, acmc-1cuiq, 4-chlorophenylcyclohexanecarboxylic acid, 4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylicacid
PubChem CID 100873
Nombre IUPAC Ácido 1-(4-clorofenil)ciclohexano-1-carboxílico
SMILES [O-]C(=O)C1(CCCCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Punto de fusión 151°C to 153°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3297868
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.71
Porcentaje de pureza 95%