Learn More
[1-(4-clorofenil)ciclobutil]metilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]methylamine |
| CAS | 63010-09-3 |
| Fórmula molecular | C11H14ClN |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | [1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]methylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14ClN/c12-10-4-2-9(3-5-10)11(8-13)6-1-7-11/h2-5H,1,6-8,13H2 |
| SMILES | C1CC(C1)(CN)C2=CC=C(C=C2)Cl |
| Nombre IUPAC | (1-(4-clorofenil)ciclobutil)metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 195.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0815 |