Learn More
1-(4-clorofenil)ciclobutanocarbonitrilo, Mikromol™
Código de producto. 30049793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30049793 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049793 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0991.08
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(4-clorofenil)ciclobutanocarbonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile
CAS 28049-61-8
Nombres de analitos o componentes 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H10 Cl N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity F, Sibutramine Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10ClN/c12-10-4-2-9(3-5-10)11(8-13)6-1-7-11/h2-5H,1,6-7H2
SMILES Clc1ccc(cc1)C2(CCC2)C#N
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)ciclobutano-1-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 191.66
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0502 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.