Learn More
1-(4-clorofenil)ciclobutano carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile |
| CAS | 28049-61-8 |
| Fórmula molecular | C11 H10 Cl N |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10ClN/c12-10-4-2-9(3-5-10)11(8-13)6-1-7-11/h2-5H,1,6-7H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C2(CCC2)C#N |
| Nombre IUPAC | 1-(4-clorofenil)ciclobutano-1-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 191.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0502 |