Learn More
1-(4-Clorofenil)biguanuro de clorhidrato, TRC
Código de producto. 17971355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17971355 10 g 10 g
17950655 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17971355 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37854010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4022-81-5
Fórmula molecular C8 H10 Cl N5 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 248.11
Sinónimo Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1-(p-chlorophenyl)-, monohydrochloride (8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-(4-chlorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(p-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride, 1-(p-Chlorophenyl)biguanide monohydrochloride, Aminylium, [amino[[[(4-chlorophenyl)amino]iminomethyl]amino]methylene]-, chloride, Aminylium, [amino[[[(4-chlorophenyl)amino]iminomethyl]amino]methylene]-, chloride (1:1), N-(4-Chlorophenyl)imidodicarbonimidic diamide monohydrochloride, N-p-Chlorophenylbiguanide hydrochloride
Nombre IUPAC 1-carbamimidoil-3-(4-clorofenil)guanidina; Cloruro
SMILES Cl.NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)biguanide Hydrochloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10ClN5.ClH/c9-5-1-3-6(4-2-5)13-8(12)14-7(10)11;/h1-4H,(H6,10,11,12,13,14);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.0392