Learn More
Clorhidrato de 1-(4-clorofenil)biguanida, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 1-(4-clorofenil)biguanida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Chlorophenyl)biguanide Hydrochloride |
| CAS | 4022-81-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(4-Chlorophenyl)biguanide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H10 Cl N5 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10ClN5.ClH/c9-5-1-3-6(4-2-5)13-8(12)14-7(10)11;/h1-4H,(H6,10,11,12,13,14);1H |
| SMILES | Cl.NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-carbamimidoil-3-(4-clorofenil)guanidina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 248.11 |
| Mostrar más |