Learn More
Clorhidrato de 1-(4-clorofenil)biguanida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11315309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11315309 1 g 1 g
11325309 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11315309 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20311.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4022-81-5 | C8H11Cl2N5 | 248.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4022-81-5
Fórmula molecular C8H11Cl2N5
Peso molecular (g/mol) 248.11
Número MDL MFCD00053020
Clave InChI NAFSLMFLGYXGIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chlorophenyl biguanide hydrochloride, 1-p-chlorophenyl biguanide hydrochloride, 1-carbamimidamido-n-4-chlorophenyl methanimidamide hydrochloride, n-p-chlorophenyl biguanide hydrochloride, 4-chloroanilino imino methyl amino methanimidamide hydrochloride, n-4-chlorophenyl-imidocarbonimidic diamide monohydrochloride, 1-carbamimidoyl-3-4-chlorophenyl guanidine, acmc-20apaw, n-p-chlorophenylbiguanide hydrochloride, 1-4-chlorophenyl-biguanide hydrochloride
PubChem CID 458746
SMILES [Cl-].NC([NH3+])=NC(N)=NC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Punto de fusión 247°C to 250°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3732533
Nombre IUPAC N-[amino(azaniumil)metilideno]-N''-(4-clorofenil)cloruro de guanidina
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.12
Porcentaje de pureza 97%