Learn More
Ácido 1-(4-clorofenil)-5-(trifluorometilo)-1H-pirazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10662705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10662705 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
10005962 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10662705 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor GK01550EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
CAS 98534-80-6
Fórmula molecular C11H6ClF3N2O2
Peso molecular (g/mol) 290.626
Número MDL MFCD00068142
Clave InChI HSZJMDBOSZVDOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole-4-carboxylic acid, maybridge1_004008, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl
PubChem CID 688687
Nombre IUPAC ácido 1-(4-clorofenil)-5-(trifluorometil)pirazol-4-carboxílico
SMILES C1=CC(=CC=C1N2C(=C(C=N2)C(=O)O)C(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.63
Porcentaje de pureza 97%