Learn More
Ácido 1-(4-clorofenil)-5-propil-1H-pirazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10521872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10521872 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10222882 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10521872 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor GK01547DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
CAS 175137-17-4
Fórmula molecular C13H13ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 264.709
Número MDL MFCD00068141
Clave InChI RTLVBOYPVGHHGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-propylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-4-chlorophenyl-5-propyl, maybridge1_003964, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-4-chlorophenyl-5-propyl, 1-4-chloro-phenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2777583
Nombre IUPAC ácido 1-(4-clorofenil)-5-propilpirazol-4-carboxílico
SMILES CCCC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.71
Porcentaje de pureza 97%