Learn More
Ácido 1-(4-clorofenil)-5-metil-1H-pirazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10632253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10632253 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10467232 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10148754 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10632253 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD10529EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 187998-35-2
Fórmula molecular C11H9ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 236.655
Número MDL MFCD01566260
Clave InChI OAPQKGGVDCZENK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777166
Nombre IUPAC ácido 1-(4-clorofenil)-5-metilpirazol-4-carboxílico
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-4-chlorophenyl-5-methyl, buttpark 9618-16, salor-int l317632-1ea, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic-acid, 4-chloro-4-carboxy-5-methyl-1h-pyrazol-1-yl benzene, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-4-chlorophenyl-5-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.66
Porcentaje de pureza 97%