Learn More
Cloruro de 1-(4-clorofenil)-5-metil-1H-pirazol-4-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10242772
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
10242772 250 mg 250 miligramos
10324272 1 g 1 g
10091314 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 10242772
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC00081CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 288252-38-0
Fórmula molecular C11H8Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 255.098
Número MDL MFCD03407325
Clave InChI KUQHQFYKJPXTNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic chloride, 1-4-chloro-phenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-4-chlorophenyl-5-methyl
PubChem CID 2776128
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)-5-metilpirazol-4-carbonilo
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.1
Porcentaje de pureza 97%