Learn More
1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-pentanona, TRC
Código de producto. 30352408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30352408 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30352408 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3823831G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tebuconazole Impurity 1
CAS 66346-01-8
Fórmula molecular C13 H17 Cl O
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-pentanone, Tebuconazole Impurity 1
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17ClO/c1-13(2,3)12(15)9-6-10-4-7-11(14)8-5-10/h4-5,7-8H,6,9H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)C(=O)CCc1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)-4,4-dimetilpentan-3-ona
Peso molecular (g/mol) 224.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0968