Learn More
1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-pentanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tebuconazole Impurity 1 |
| CAS | 66346-01-8 |
| Fórmula molecular | C13 H17 Cl O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-pentanone, Tebuconazole Impurity 1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17ClO/c1-13(2,3)12(15)9-6-10-4-7-11(14)8-5-10/h4-5,7-8H,6,9H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)CCc1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-clorofenil)-4,4-dimetilpentan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 224.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.0968 |