Learn More
Clorhidrato de 1-(4-clorofenil)-3-(dimetilamino)propan-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one Hydrochloride |
| CAS | 1798-83-0 |
| Fórmula molecular | C11H15Cl2NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14ClNO.ClH/c1-13(2)8-7-11(14)9-3-5-10(12)6-4-9;/h3-6H,7-8H2,1-2H3;1H |
| SMILES | CN(C)CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | 1-(4-clorofenil)-3-(dimetilamino)propan-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 248.15 |