Learn More
1-(4-Clorofenil)-3-buten-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15490138
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15490138 1 g 1 g
15400148 5 g 5 g
15410148 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15490138 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H53381.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 14506-33-3 | C10H11ClO | 182.647 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14506-33-3
Fórmula molecular C10H11ClO
Peso molecular (g/mol) 182.647
Número MDL MFCD03427246
Clave InChI GJODRJDLQVBTMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chlorophenyl-3-buten-1-ol, 1-4-chlorophenyl but-3-en-1-ol, benzenemethanol,4-chloro-a-2-propen-1-yl, 4-4-chlorophenyl-1-buten-4-ol, 1-4-chloro-phenyl-but-3-en-1-ol, acmc-20apb1, 4-chloro-alpha-allylbenzyl alcohol, 4-4-chlorophenyl but-1-en-4-ol, 1-4-chlorophenyl-but-3-en-1-ol
PubChem CID 2757771
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)but-3-an-1-ol
SMILES C=CCC(C1=CC=C(C=C1)Cl)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)-3-buten-1-ol
Densidad 1.137
Cantidad 1 g
Índice de refracción 1.544
Punto de ebullición 140°C (2 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.65
Porcentaje de pureza 97%