Learn More
1-(4-Clorofenil)-3-[4-cloro-3-(trifluorometil)fenil]urea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15459616 250 mg 250 miligramos
15449616 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H65397.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 369-77-7 | Molecular Formula: C14H9Cl2F3N2O | Molecular Weight: 349.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 369-77-7
Fórmula molecular C14H9Cl2F3N2O
Peso molecular (g/mol) 349.13
Número MDL MFCD00867294
Clave InChI ZFSXZJXLKAJIGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cloflucarban, halocarban, irgasan cf3, cloflucarbon, trifluoromethyldichlorocarbanilide, unii-i5zzy3dc5g, cloflucarban usan, 4,4'-dichloro-3-trifluoromethyl carbanilide, i5zzy3dc5g, halocarban inn
PubChem CID 9719
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)-3-[4-cloro-3-(trifluorometil)fenil]urea
SMILES FC(F)(F)C1=CC(NC(=O)NC2=CC=C(Cl)C=C2)=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)-3-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido