Learn More
Clorhidrato de 1-(4-clorofenil)-2-(etilamino)propan-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloroethcathinone hydrochloride |
| CAS | 22198-75-0 |
| Fórmula molecular | C11 H14 Cl N O . Cl H |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1-Propanone, 1-(4-chlorophenyl)-2-(ethylamino)-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-(4-chlorophenyl)-2-(ethylamino)-, hydrochloride (9CI), Propiophenone, 4'-chloro-2-(ethylamino)-, hydrochloride (7CI,8CI), 4'-Chloro-2-(ethylamino)propiophenone hydrochloride, 1-(4-Chlorophenyl)-2-(ethylamino)propan-1-one hydrochloride, 4'-Chloroethcathinone hydrochloride, 4-Chloroethcathinone hydrochloride, 4-CEC hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14ClNO.ClH/c1-3-13-8(2)11(14)9-4-6-10(12)7-5-9;/h4-8,13H,3H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCNC(C)C(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-clorofenil)-2-(etilamino)propan-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 248.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.0531 |