Learn More
1-(4-Clorofenil)-1H-1,2,3-triazol-4-metanol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15489116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15489116 250 mg 250 miligramos
15469116 1 g 1 g
15479116 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15489116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64737.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133902-66-6
Fórmula molecular C9H8ClN3O
Peso molecular (g/mol) 209.633
Número MDL MFCD00140928
Clave InChI CAHIFLPAMJOAGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chlorophenyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 1-4-chlorophenyl triazol-4-yl methanol, 1-4-chlorophenyl-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 1-4-chlorophenyl-1h-1,2,3-triazole-4-yl-methanol, 1-4-chlorophenyl-1,2,3-triazol-4-yl methan-1-ol, pubchem13003, chlorophenyltriazolylmethanol, 1-4-chlorophenyl-1h-1,2,3-triazol-4-ylmethanol
PubChem CID 2763878
Nombre IUPAC [1-(4-clorofenil)triazol-4-il]metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1N2C=C(N=N2)CO)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-methanol
Punto de fusión 141°C to 145°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 4250389
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.63
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido