Learn More
1-(4-Clorofenil)-1-metiletilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455257 250 mg 250 miligramos
15445257 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32527.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17797-11-4 | C9H12ClN | 169.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17797-11-4
Fórmula molecular C9H12ClN
Peso molecular (g/mol) 169.65
Número MDL MFCD08669636
Clave InChI JCUUNSQUTQELEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-chlorophenyl propan-2-amine, 1-4-chlorophenyl-1-methylethylamine, 2-4-chlorophenyl prop-2-ylamine, 4-chloro-alpha,alpha-dimethylbenzylamine, 4-chlorocumylamine, alpha-amino-4-chlorocumene, 2-4-chlorophenyl-2-propanamine, 2-?4-chlorophenyl?propan-2-amine, benzenemethanamine,4-chloro-, a,, a-dimethyl, benzenemethanamine,4-chloro-a,a-dimethyl
PubChem CID 11030256
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)propan-2-amina
SMILES CC(C)(N)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
Punto de ebullición 43°C to 45°C (0.3 mmHg)
Olor Amine-like
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.66
Porcentaje de pureza 97%