Learn More
Ácido 1-(4-clorofenil)-1-ciclopentanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10235830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10235830 5 g Frasco de vidrio 5 g
10327390 25 g Frasco de vidrio 25 g
10578863 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10235830 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161570050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 80789-69-1
Fórmula molecular C12H13ClO2
Peso molecular (g/mol) 224.69
Número MDL MFCD00001373
Clave InChI QJNFJEMGWIQMJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chlorophenyl cyclopentanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclopentanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclopentane-1-carboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, asischem d50961, timtec-bb sbb000649, acmc-209pk2, labotest-bb lt00453384, 1-4-chloro phenyl cyclopentanecarboxylic acid, 1-4-chloro-phenyl-cyclopentylcarboxylic acid
PubChem CID 97447
Nombre IUPAC Ácido 1-(4-clorofenil)ciclopentano-1-carboxílico
SMILES C1CCC(C1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopentanecarboxylic acid
Punto de fusión 160.0°C to 164.0°C
% mín. CAS 97.5
Color De crema a gris
% máx. CAS 100.0
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino o cristales
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal ClC6H4C5H8CO2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.69
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación