Learn More
Ácido 1-(4-clorofenil)-1-ciclohexanocarboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10723561 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10723561 5 g Frasco de vidrio 5 g
10730681 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10723561 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170760050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 58880-37-8 | C13H14ClO2 | 237.70 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58880-37-8
Fórmula molecular C13H14ClO2
Peso molecular (g/mol) 237.70
Número MDL MFCD00019350
Clave InChI UPNXUJXIIZGXLQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexane-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, acmc-1cuiq, 4-chlorophenylcyclohexanecarboxylic acid, 4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylicacid
PubChem CID 100873
SMILES [O-]C(=O)C1(CCCCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid
Punto de fusión 150°C to 156°C
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
Color Gris
% máx. CAS 100.0
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo y gránulos
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal ClC6H4(C6H10)COOH
Nombre IUPAC Ácido 1-(4-clorofenil)ciclohexano-1-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.71
Porcentaje de pureza 95%