Learn More
1-(4-Clorofenilo)-1-ciclohexanocarbonitrilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10532581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10532581 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
1 options
Código de producto. 10532581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170650025
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclohexanecarbonitrile
Punto de fusión 88.0°C to 92.0°C
Nombre de nota 99%
CAS 64399-28-6
% mín. CAS 98.5
Color De blanco a beige
% máx. CAS 100.0
Cantidad 2.5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula molecular C13H14ClN
Número MDL MFCD00065289
Sinónimo 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarbonitrile, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexanecarbonitrile, 1-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carbonitrile, cyclohexanecarbonitrile, 1-4-chlorophenyl, 1-4-chlorophenyl-cyclohexanecarbonitrile, 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarbonitrile #, cyclohexanecarbonitrile,1-4-chlorophenyl, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexane-carbonitrile
Clave InChI OSHOYPXOCQTDGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(CC1)(C#N)C2=CC=C(C=C2)Cl
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)ciclohexano-1-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 219.71
PubChem CID 116613
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.71
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclohexanecarbonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.