Learn More
Ácido 1-(4-clorofenil)-1-ciclobutanearboxílico, 94 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10478140 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10478140 25 g Frasco de vidrio 25 g
10732791 5 g Glass bottle 5 g
11944991 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10478140 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170720250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 50921-39-6
Fórmula molecular C11H11ClO2
Peso molecular (g/mol) 210.66
Clave InChI XYSRHOKREWGGFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chlorophenyl cyclobutanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclobutanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclobutane-1-carboxylic acid, 1-p-chlorophenyl cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, acmc-209kr1, 1-4chlorophenyl cyclobutanecarboxylic acid, 1 4-chlorophenyl cyclobutane carboxylic acid, 1-4 chlorophenyl-cyclobutanecarboxylic acid, 1-4-chloro phenyl cyclobutanecarboxylic acid
PubChem CID 602761
Nombre IUPAC ácido 1-(4-clorofenil)ciclobutano-1-carboxílico
SMILES C1CC(C1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarboxylic acid
Punto de fusión 80.0°C to 90.0°C
Color Morado a amarillo
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 92% min. (HPLC)
Fórmula lineal ClC6H4C4H6CO2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.66
Porcentaje de pureza 94%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación