Learn More
1-(4-clorofenil)-1,5-dihidro-4-(4-morfolinil)-2H-imidazol-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Chlorophenyl)-1,5-dihydro-4-(4-morpholinyl)-2H-imidazol-2-one |
| CAS | 188116-07-6 |
| Fórmula molecular | C13 H14 Cl N3 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-(4-Chlorophenyl)-1,5-dihydro-4-(4-morpholinyl)-2H-imidazol-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14ClN3O2/c14-10-1-3-11(4-2-10)17-9-12(15-13(17)18)16-5-7-19-8-6-16/h1-4H,5-9H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)N2CC(=NC2=O)N3CCOCC3 |
| Nombre IUPAC | 3-(4-clorofenil)-5-morfolin-4-il-4H-imidazol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 279.722 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.077 |