Learn More
1-(4-clorofenil)-1,5-dihidro-4-(4-morfolinil)-2H-imidazol-2-ona, TRC
Código de producto. 30364541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30364541 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30364541 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC27527550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenyl)-1,5-dihydro-4-(4-morpholinyl)-2H-imidazol-2-one
CAS 188116-07-6
Fórmula molecular C13 H14 Cl N3 O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1-(4-Chlorophenyl)-1,5-dihydro-4-(4-morpholinyl)-2H-imidazol-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14ClN3O2/c14-10-1-3-11(4-2-10)17-9-12(15-13(17)18)16-5-7-19-8-6-16/h1-4H,5-9H2
SMILES Clc1ccc(cc1)N2CC(=NC2=O)N3CCOCC3
Nombre IUPAC 3-(4-clorofenil)-5-morfolin-4-il-4H-imidazol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 279.722
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.077
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.