Learn More
1-(4-clorofenoxi)-4-nitrobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Chlorophenoxy)-4-nitrobenzene |
| CAS | 1836-74-4 |
| Fórmula molecular | C12H8NO3Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2)cc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 249.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.0193 |