Learn More
Ácido 1-(4-clorofenetil)-5-oxo-3-pirrolidinacarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10753443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10753443 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10743443 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10753443 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00129EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 368870-06-8
Fórmula molecular C13H14ClNO3
Peso molecular (g/mol) 267.709
Número MDL MFCD01330893
Clave InChI IMVZABZPKCETQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chlorophenethyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-2-4-chlorophenyl ethyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-4-chlorophenethyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid, maybridge3_004495, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 1-2-4-chlorophenyl ethyl-5-oxo
PubChem CID 2779686
Nombre IUPAC ácido 1-[2-(4-clorofenil)etil]-5-oxopirrolidina-3-carboxílico
SMILES C1C(CN(C1=O)CCC2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorophenethyl)-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.71
Porcentaje de pureza 97%