Learn More
1-(4-Clorometil-2-tioazoil)sal de clorhidrato de guanidina, TRC
Código de producto. 30179878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30179878 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30179878 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3695451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69014-12-6
Fórmula molecular C5 H7 Cl N4 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 227.11
Nombre IUPAC 1-[4-(clorometil)-1,3-tiozol-2-il]guanidina; Cloruro
SMILES Cl.NC(=N)Nc1nc(CCl)cs1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chloromethyl-2-thiazoyl)guanidine Hydrochloride Salt
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7ClN4S.ClH/c6-1-3-2-11-5(9-3)10-4(7)8;/h2H,1H2,(H4,7,8,9,10);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.9847