Learn More
1-(4-Clorobencil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Chlorobenzyl)piperazine |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 1.140 g/mL |
| Punto de ebullición | 104°C to 106°C (0.1 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.558 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3267 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.71 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Mostrar más |