Learn More
1-(4-Clorobencil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15451558 1 g 1 g
15461558 5 g 5 g
15471558 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15451558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55337.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 23145-88-2 | C11H15ClN2 | 210.705 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23145-88-2
Fórmula molecular C11H15ClN2
Peso molecular (g/mol) 210.705
Número MDL MFCD00040791
Clave InChI GSJXJZOWHSTWOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chlorobenzyl piperazine, 1-4-chlorophenyl methyl piperazine, 4-chlorobenzylpiperazine, 1-4-chlorobenzyl-piperazine, 1-4-chloro-benzyl-piperazine, 1-4-chloro benzyl piperazine, n-4-chlorobenzyl piperazine, 4-chlorophenyl methyl piperazine, norhomochlorcyclizine, chlorobenzylpiperazin
PubChem CID 134826
Nombre IUPAC 1-[(4-clorofenil)metil]piperazina
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC=C(C=C2)Cl
Spécification
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorobenzyl)piperazine
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.140 g/mL
Punto de ebullición 104°C to 106°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.558
Cantidad 1 g
Número UN UN3267
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.71
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.