Learn More
1-(4-Chlorobenzyl)piperazine 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10288373 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10288373 1 g Glass bottle 1 g
10444515 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10288373 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391950010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 23145-88-2
Fórmula molecular C11H15ClN2
Peso molecular (g/mol) 210.705
Número MDL MFCD00040791
Clave InChI GSJXJZOWHSTWOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chlorobenzyl piperazine, 1-4-chlorophenyl methyl piperazine, 4-chlorobenzylpiperazine, 1-4-chlorobenzyl-piperazine, 1-4-chloro-benzyl-piperazine, 1-4-chloro benzyl piperazine, n-4-chlorobenzyl piperazine, 4-chlorophenyl methyl piperazine, norhomochlorcyclizine, chlorobenzylpiperazin
PubChem CID 134826
Nombre IUPAC 1-[(4-clorofenil)metil]piperazina
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC=C(C=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chlorobenzyl)piperazine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Yellow
Densidad 1.1400g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Índice de refracción 1.5560 to 1.5580 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.71
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid