Learn More
1-(4-clorobenzhidril)-4-nitrosopiperazina, Mikromol™
Descripción
1-(4-clorobenzhidril)-4-nitrosopiperazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Chloro-Benzhydryl)-4-Nitroso-Piperazine |
| CAS | 4-1-2005 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(4-Chloro-Benzhydryl)-4-Nitroso-Piperazine |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C17 H18 Cl N3 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-[(4-Chlorophenyl)Phenylmethyl]-4-Nitrosopiperazine, N-Nitroso Hydroxyzine Impurity |
| SMILES | Clc1Ccc(Cc1)C(N2Ccn(Cc2)N=O)C3Ccccc3 |
| Peso molecular (g/mol) | 315.8 |
| Cantidad | 25 mg |