Learn More
1-(4-cloro-fenil)-4,4-dimetil-3-(1,3,4-triazol-1-il-metil)-pentan-3-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Chloro-phenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,3,4-triazol-1-yl-methyl)-pentan-3-ol |
| CAS | 97821-63-1 |
| Fórmula molecular | C16 H22 Cl N3 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | α-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-4H-1,2,4-triazole-4-ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(21,10-20-11-18-19-12-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C(O)(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2cnnc2 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-4-ilmetil)pentan-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 307.818 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.145 |